Learn More
Hirschmann™ Appareil de titration avec robinet d’arrêt en verre de classe AS gradué bleu
Pour une analyse volumétrique précise en laboratoire.
Marque: Hirschmann™ 3540160
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Classe AS
- Fabriqué en verre borosilicaté DURAN™ pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
- Marques de graduation bleues
- Avec bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
- Robinet d’arrêt latéral en verre
- Avec identification de lot datée
- Graduation de type cercle du point principal
- Disponibles avec ou sans flacon de stockage de 2000 ml en verre transparent
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
Spécification
10 ml | |
Verre | |
Flacon de stockage en verre transparent de 2000 ml | |
Latéral | |
± 0,02 ml | |
Classe AS |
500 mm | |
0,02 mL | |
Bleu | |
Verre | |
Appareil de titration | |
DIN EN ISO 385 |