Learn More
Hirschmann™ Appareil de titration avec robinet d’arrêt en verre de classe AS gradué bleu
Pour une analyse volumétrique précise en laboratoire.
Marque:  Hirschmann™ 3540175
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.21400kg
Code produit. 10528842
  • 309.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
  • Classe AS
  • Fabriquées en verre borosilicaté DURAN& pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
  • Marques de graduation bleues
  • Avec bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
  • Robinet d’arrêt latéral en verre
  • Avec identification de lot datée
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Disponibles avec ou sans flacon de stockage de 2000 ml en verre transparent
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
Spécification
Spécification
50 ml
Verre
Flacon de stockage en verre transparent de 2000 ml
Latéral
± 0,5 ml
Classe AS
500 mm
0,1 mL
Bleu
Verre
Appareil de titration
DIN EN ISO 385