Learn More
Hirschmann™ Class B Automatic Burettes with Lateral Glass Stopcock, Blue Graduation
Excellent for automatically dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann™ Class B Automatic Burettes with Blue Graduation are available in a range of capacities to fit your needs.
254.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 500 mm |
---|---|
Matériau | Verre |
Comprend | Flacon de stockage en verre transparent de 2 000 ml |
Balance | Bleu |
Robinets d’arrêt | Latéral |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10251442
|
Hirschmann™
3410160 |
10 mL |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10044291
|
Hirschmann™
3410175 |
50 mL |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acc. To Pellet
- Schellbach
- Short line
- With blue graduation
- Acc. to DIN EN ISO 385
- Lateral glass stopcock without intermediate stopcock
Spécification
500 mm | |
Flacon de stockage en verre transparent de 2 000 ml | |
Latéral | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |
Verre | |
Bleu | |
Verre | |
Classe B. |