Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuses BMP51/BMP53/BMP41 : Polyester B-428 métallisé
Pour le marquage des relais, solénoïdes, interrupteurs, moteurs d’entraînement et autres composants
59.00€ - 104.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Test réussi 2002/95/CE |
---|---|
Couleur | Noir, Gris clair |
Matériau | Polyester métallisé (B-428) |
Type de produit | Cartouche pour étiqueteuse |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15113369
|
Brady™
711206 |
28,7 x 12,7 mm | 1,13 x 0,5 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15173339
|
Brady™
131603 |
50,8 x 25,4 mm | 2 x 1 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15163339
|
Brady™
131602 |
25,4 x 12,7 mm | 1 x 0,5 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
- Pour une utilisation avec les imprimantes BMP41, BMP51, BMP53
Spécification
Test réussi 2002/95/CE | |
Noir, Gris clair | |
Polyester métallisé (B-428) | |
Cartouche pour étiqueteuse |