Learn More
Helios Italquartz Nacelles avec anneau de préhension, transparentes
Nacelles avec anneau de préhension en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque:  Helios Italquartz 62P00007
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15868034
Quantité Prix
1 154.73€ / 1 pièce
10 143.61€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 04-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Transparent
  • Avec anneau de préhension
  • Chimiquement inerte
  • Excellente isolation électrique
  • Excellente solidité et durabilité
  • Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Spécification
Plat
15 mm
120 mm x 15 mm
Nacelle avec anneau de préhension
15 mm
Transparent
Nacelle
Quartz
120/20 mm