Learn More
Alfa Aesar™ Ester triméthylique de (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine, 95 %
Marque:  Alfa Aesar™ B25421.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 89524-98-1 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. 1g
Code produit. 15433287
  • 51.03€ / 1g
Expédition estimée
02-02-2021
Description
Description
Applications
Il est utilisé comme réactif Wittig-Horner pour la préparation (Z)-Boc-dérivés d’acides déhydroaminés protégés et d’acides aminés saturés et non naturels par une hydrogénation asymétrique ultérieure.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
89524-98-1
297.244
LJHAPRKTPAREGO-UHFFFAOYSA-N
397380
CC(C)(C)OC(=O)NC(C(=O)OC)P(=O)(OC)OC
C10H20NO7P
MFCD02178893
methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
méthyle 2-diméthoxyphosphoryle-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acétate
Spécification
(+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
1g
C10H20NO7P
methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
LJHAPRKTPAREGO-UHFFFAOYSA-N
méthyle 2-diméthoxyphosphoryle-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acétate
397380
95%
67°C to 71°C
89524-98-1
MFCD02178893
Insoluble in water.
CC(C)(C)OC(=O)NC(C(=O)OC)P(=O)(OC)OC
297.244
297.24
Vidéos
FDS Documents