Learn More
Ester triméthylique de (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
It is used as Wittig-Horner reagent for preparing (Z)-Boc-protected dehydroamino acid derivatives and saturated, unnatural amino acids by subsequent asymmetric hydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif Wittig-Horner pour la préparation (Z)-Boc-dérivés d’acides déhydroaminés protégés et d’acides aminés saturés et non naturels par une hydrogénation asymétrique ultérieure.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
Il est utilisé comme réactif Wittig-Horner pour la préparation (Z)-Boc-dérivés d’acides déhydroaminés protégés et d’acides aminés saturés et non naturels par une hydrogénation asymétrique ultérieure.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester |
Point de fusion | 67°C to 71°C |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 297.24 |
Pourcentage de pureté | 95% |