Learn More
BOC-D-phénylalanine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776625
36.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
18942-49-9
C14H19NO4
265.31
MFCD00063149
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
637610
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
18942-49-9
C14H19NO4
265.31
MFCD00063149
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
637610
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau BOC-D-Phenylalanine
Point de fusion 78.0°C to 87.0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque
Rotation spécifique − 25.00
Poids de la formule 265.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Eau 0.5% max. (K.F.)
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline fine