Learn More
BOC-N-méthyl-L-alanine, 99 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 442930010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 16948-16-6 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11905401
  • 56.36€ / 1g
Expédition estimée
29-04-2021
Identifiants chimiques
16948-16-6
203.24
boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid
Acide propanoïque (2S)-2-[méthyle-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyle]amino]
C9H17NO4
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
7009590
CC(C(=O)O)N(C)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
BOC-N-Methyl-L-alanine
− 29.80
1g
99%
boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid
CC(C(=O)O)N(C)C(=O)OC(C)(C)C
203.24
203.24
Bouteille en verre
88.0°C to 92.0°C
16948-16-6
C9H17NO4
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Acide propanoïque (2S)-2-[méthyle-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyle]amino]
7009590
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • BOC-N-Methyl-L-alanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.