Learn More
Exter triméthylique de (±)-BOC-alpha-phosphonoglycine, 97 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 439210050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 89524-98-1 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 5g
Code produit. 11905501
  • 133.00€ / 5g
Expédition estimée
05-05-2021
Description
Description
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
Spécification
Identifiants chimiques
89524-98-1
297.25
methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
méthyle 2-diméthoxyphosphoryle-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acétate
C10H20NO7P
LJHAPRKTPAREGO-UHFFFAOYSA-N
397380
CC(C)(C)OC(=O)NC(C(=O)OC)P(=O)(OC)OC
Spécification
(±)-BOC-alpha-Phosphonoglycine trimethyl ester
Blanc
5g
96.0
96% min. (GC)
methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
CC(C)(C)OC(=O)NC(C(=O)OC)P(=O)(OC)OC
297.25
297.25
97%
Authentic
69.7°C to 71.6°C
89524-98-1
100.0
C10H20NO7P
LJHAPRKTPAREGO-UHFFFAOYSA-N
méthyle 2-diméthoxyphosphoryle-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acétate
397380
Poudre ou poudre cristalline
Vidéos
FDS Documents