Learn More
MP Biomedicals™ Sel d’acétate Boc-Val-Leu-Gly-Arg-pNA
Le substrat Boc-Val-Leu-Gly-Arg-pNA est un substrat chromogène pour la détection des endotoxines par l’enzyme de coagulation de la limule.
Marque:  MP Biomedicals™ 08613081
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 16369845
  • 174.00€ / 25mg
Expédition estimée
04-12-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le sel d’acétate Boc-VLGR-pNA (séquence Boc-Val-Leu-Gly-Arg-pNA) est un substrat chromogène pour l’enzyme de coagulation de la limule
  • Il est largement utilisé dans les tests de détection des endotoxines bactériennes
Spécification
Spécification
663,78
Détection des endotoxines
minus; 20deg;C
25 mg
Poudre