Learn More
YSI™ Sondes DBO
Marque:  YSI™ 059909
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 11930145
  • 920.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
Oxymètre de terrain Pro20
• Etanche aux projections d'eau indice IP67
• Mémoire 50 mesures horodatées
• Affichage barométrique
• Trépied en option
• Affiche simultanément % saturation, concentration en mg/L, température, pression barométrique et heure
• Affiche la mesure une fois stabilisée
• Calibrage automatique 0 et 100% O2
• Compensation automatique 0 à 45°C
• Contrôle les fonctions vitales de l'oxymètre à chaque mise en service
• Mémoire et port USB
• Mémoire 50 mesures horodatées avec températures et pressions correspondantes
• Les données peuvent être visualisées sur l'afficheur LCD ou transférées vers une imprimante ou un PC via le port USB. L'appareil peut être alimenté via le port USB
• Sonde avec agitation spéciale DBO
• Sonde profilée pour montage sur flacons à DBO col φ <16,7mm
• Agitateur intégré, garantissant la reproductibilité des mesures
• Alimentation 230V par l'oxymètre
• Sonde oxygène pour flacon DBO
• Avec agitateur
• Accessoires obligatoires l'adaptateur 40256. sonde oxygène/température (polarographique ou galvanique) et câble de longueur au choix ou sonde à DBO
• Inclus avec câble 1,50 m.
Spécification
Spécification
5 pi
Flacons DBO avec un cône de 5 degrés (flacons DBO de type américain de 300 ml)