Learn More
Bohlender™ Connecteurs de tuyau en PFA coudé BOLA™ sans écrou
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Connecteurs de tuyaux GL 14 et GL 18 en PFA
- Connecteurs de tuyaux GL 25 et GL 32 en PTFE
- Comprend une bague d’étanchéité élastique et un joint torique en FKM
- Disponible en version droite ou coudée
- Pour des températures de travail jusqu’à +200°C maximum
- Le produit d’écoulement est exposé uniquement au PFA ou au PTFE
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux spécifications de la FDA |
| Diamètre (métrique) interne | 7 mm |
| Matériau | PFA |
| Longueur totale (métrique) | 54 mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Forme | Pliée |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Type de produit | Connecteur pour tuyau |