Learn More
Bohlender™ Soupape anti-retour en PTFE BOLA™
Connectez des tubulures de différents diamètres à l’aide de ces soupapes anti-retour.
378.42€ - 450.50€
Spécification
Type de produit | Soupape antiretour |
---|---|
Matériau | PTFE |
Longueur totale (métrique) | 110 mm |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10398701
|
Bohlender™
E680-21 |
4 mm de dia. ext. |
450.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10134971
|
Bohlender™
E680-27 |
Dia. ext. de 8 mm |
378.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10033571
|
Bohlender™
E680-23 |
6 mm de dia. ext. |
440.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Soupape anti-retour en PTFE
- Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre pour le raccordement de tubulures ou de tubes
- Pression d’ouverture réglable de 0,1 bar à 2 bars (réglage en usine de 0,1 bar)
- La fonction de verrouillage intégrée ne permet le débit que dans un sens
- La direction du débit est marquée par une flèche, toute position de montage est possible
- Toutes les pièces sont faciles à démonter à la main pour le nettoyage
- Résistance chimique universelle
- Le produit circulant est uniquement exposé au PTFE.
Spécification
Soupape antiretour | |
PTFE | |
110 mm |