Learn More
Bohlender™ Kit de construction standard BOLA
Pour faire des brides aux extrémités d’une tubulure en plastique (p. ex. PTFE, PFA ou FEP)
Marque: Bohlender™ F700-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Composition :
- 1 outil de sertissage thermoélectrique BOLA avec embout de sertissage interchangeable pour tubulure de dia.int.de 1,6 mm et porte-tubes pour tubulure de dia.ext.de 1,6 mm (1/16 po) et 3,2 mm (1/8 po)
- 1 kit de raccords pour extrémité de tube BOLA
- 5 bouchons BOLA
- 10 couplages miniatures BOLA (droits)
- 2 couplages miniatures (T)
- 1 couplage miniature BOLA (croix)
- 10 mètres de tubulure en PTFE (dia. int.1,6 mm, dia. ext.3,2 mm)
Spécification
Kit de construction standard BOLA | |
Tubulure en plastique | |
Kit de construction standard BOLA |
Non autoclavable | |
Pour faire des brides aux extrémités d’une tubulure en plastique |