Learn More
Bohlender™ BOLA™ Tiges d'agitation pour G-MRK
Tiges d'agitation pour G-MRK.
120.84€ - 142.04€
Spécification
Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,39 in |
---|---|
Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10339063
|
Bohlender™
C492-16 |
400 mm | 16 in |
120.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10026685
|
Bohlender™
C492-24 |
600 mm | 24 in |
142.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Arbre d’agitateur borosilicaté poli et moulu
- Contre-alésages intégrés pour les trois vis à goujons du rotor de la tête d’agitateur magnétique BOLA™
Spécification
0,39 in | |
10 mm | |
Verre borosilicaté |