Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures professionnelles de style richelieu Bologna
Avec support de cheville dans le cambrion.
Marque:  Emma Safety Footwear MM10709040
Code nomenclature Nacres: HA.03
Code produit. 10226084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.75€
    170.29€ / 1 paire
    Économisez 13.46€
    7% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 05-12-2025
Description
  • Dessus en cuir noir pleine fleur poli
  • Semelle en caoutchouc nitrile impénétrable
  • Semelle intérieure en cuir confortable en argent purifié Hydro-Tec™
  • Semelle intérieure tissée sans pénétration
  • Antibactérien avec semelle supérieure intérieure en cuir
  • Propriétés antistatiques : DES 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-CEI 61340-5-1
Spécification
Spécification
Support de cheville
Antibactérien avec semelle intérieure en cuir
Style richelieu
Chaussures professionnelles
40
Caoutchouc nitrile impénétrable
EN ISO 20345:2011 ; DES 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-CEI 61340-5-1