Learn More
Acide borique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081085
Click to view available options
Quantité:
10 000g
2500g
500 g
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide borique est un précurseur pour d’autres composés du bore. Une solution d’eau diluée d’acide borique est généralement utilisée comme antiseptique et œilleton doux. L’acide borique est utilisé dans la fabrication du cuir, l’électroplastie et les cosmétiques. Il est impliqué dans la production de fibre de verre monofilament qui trouve des applications dans les bateaux, la tuyauterie industrielle, les écrans plats LCD et les cartes de circuits informatiques. Il est associé au tétraborate de sodium décahydraté (borax) et est utilisé comme flux de soudage par les forgerons. Le mélange d’acide borique et d’huile de silicone est utile dans la production de puty silly.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les alcools. Légèrement soluble dans l’acétone et la pyridine.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les anhydrides de potassium et d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Boric acid
pH 3,8 à 4,8
Point de fusion ∼185°C (décomposition)
Densité 1,435
Odeur Inodore
Point d’éclair Néant
Quantité 500 g
Formule linéaire H3BO3
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99%