Learn More
Acide borique, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3256934
29.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
En acier durcissant, conservateurs, fabrication de ciments, porcelaine, émaux, verre, borates
In hardening steel, preservatives, manufacturing of cements, porcelain, enamels, glass, borates, artificial gems, in nickeling baths, painting, photographyIt is a precursor material for other boron compounds. A dilute water solution of boric acid is usually employed as a mild antiseptic and eyewash. Boric acid is too employed in leather manufacture, electroplating, and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Boric acid
Point de fusion ∽185°C (décomposition)
Densité 1,435
Point d’éclair Néant
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min
Quantité 500 g
Forme physique Granulaire
Beilstein 1697939
Informations sur la solubilité Soluble in water (1 gram in 18ml cold or 4ml boiling water). Solubility in water is increased by addition of HCl,citric or tartaric acidIt is fairly soluble in boiling water but less in cold water. Soluble in lower alcohols,acetone and moderately soluble in pyridine.
Poids de la formule 61.83
Qualité ACS