Learn More
Acide borique, granulaire, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™
Catalog Number 15577764
176.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
Nom chimique ou matériau Boric Acid
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 1,43 kg
Quantité 500 g
Forme physique Granulaire
Poids de la formule 61.83
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™ ACS