Learn More
Acide borique, granulaire, N.F., J.T.Baker™
209.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boric Acid |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1 L = 1,43 kg |
Quantité | 500 g |
Forme physique | Granulaire |
Poids de la formule | 61.83 |
Qualité | NF |