missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Fluka™ Boric acid, Honeywell Fluka™

ACS Reagent,≥99.5%

Marque:  Honeywell Fluka™ B0394-6X500G

Code nomenclature Nacres: NA.21

Informations supplémentaires : CAS : 10043-35-3 Poids : 3.00000kg


Quantité. 6 x 500g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15657690

  • 194.08€ / 6 pièces


En stock 7
Ajouter au panier

Description

Description

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification

Identifiants chimiques

10043-35-3
61.831
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
7628
boric acid
BH3O3
MFCD00011337
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CHEBI:33118
B(O)(O)O

Spécification

6 x 500g
10043-35-3
H3BO3
NONH for all modes of transport
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
boric acid
7628
61.83
2.6 mmHg (20°C)
Boric acid
BH3O3
MFCD00011337
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
B(O)(O)O
61.831
CHEBI:33118
≥99.5%
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Identifiant produit
  • Boric acid

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B

Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.

Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

FDS Documents