Learn More
Acide borique, MP Biomedicals™
Catalog Number 11460354
Click to view available options
Quantité:
25 g
Utilisé dans les tampons et pour l’étalonnage des colonnes de gel, et comme agent astringent, antiseptique, antifongique et antibactérien. L’acide borique, MP Biomedicals a un seul bore et son sel forme des équilibres complexes en solution, avec l’ion B4O7-2 étant l’espèce
Applications inclus :
  • Comme agent astringent, antiseptique, antibactérien et antifongique dans les laboratoires de recherche
  • Dans les tampons et pour l’étalonnage des colonnes de gel de polyacrylamide pour la séparation des oligonucléotides par électrophorèse capillaire
  • Bois résistant aux intempéries et tissus ignifuges
  • Fabrication de ciments, de vaisselle, de porcelaine, d’émaux, de verre, de borates, de cuir, de tapis, de chapeaux, de savons, de pierres artificielles
  • Comme conservateur et dans les bains nickelés
  • Cosmétiques, impression, teinture, peinture et photographie
  • Pour imprégner les mèches, les condenseurs électriques et l’acier durcissant
  • Comme insecticides pour les blattes et les coléoptères noirs de tapis
CAS 10043-35-3
Quantité 25 g
Formule moléculaire BH3O3
Forme physique Poudre de couleur blanche
Numéro MDL MFCD00011337
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Informations sur la solubilité Soluble in water; insoluble in alcohol; freely soluble in boiling water.
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nom IUPAC acide borique
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Poids de la formule 61.84g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS