Learn More
Acide borique, N.F., A.C.S., J.T.Baker™
Catalog Number 15528454
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Nom chimique ou matériau Boric Acid
CAS 10043-35-3
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 1,44k g
Quantité 500 g
Formule moléculaire BH3O3
Numéro MDL MFCD00011337
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nom IUPAC acide borique
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Poids de la formule 61.83
Qualité ACS / NF