Learn More
Acide borique NF GenAR granulaire, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number 15558444
589.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
2,5kg
Conditionnement:
Poly
Nom chimique ou matériau Boric Acid
CAS 10043-35-3
Conditionnement Poly
Quantité 2,5kg
Formule moléculaire BH3O3
Forme physique Granulaire
Numéro MDL MFCD00011337
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nom IUPAC acide borique
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Poids de la formule 61.83
Qualité NF