Learn More
Acide borique, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., substance tampon, ≥ 99,8 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15683280
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
6 x 500 g
25kg
6 x 1 kg
6 x 2,5 kg
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., substance tampon, ≥ 99,8 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Boric Acid
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Tension de vapeur 2,6 mmHg (20°C)
Quantité 6 x 2,5 kg
Formule linéaire H3BO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité ACS/certifié pur
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.