Learn More
Acide borique, qualité réactif, ≥ 99,5 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2,5kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Drum with inliner
Flacon poly
Poly Bottle
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boric acid |
pH | 3,6 à 4 (à 20°C) |
Couleur | Incolore |
Point de fusion | 160°C |
Densité | 1,510 g/cm3 à 20°C |
Odeur | Inodore |
Conditionnement | Flacon poly |
Tension de vapeur | 2,6 mmHg (20°C) |
Quantité | 2,5kg |
Formule linéaire | H3BO3 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Boric acid
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: boric acid