Learn More
BRAND™ Entonnoirs de filtration 3.3 en verre borosilicaté
Fabriqués à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques, ces entonnoirs constituent une excellente option pour la filtration en laboratoire.
Marque: BRAND™ 464003
55.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Description
- Verre transparent
- Avec zone d’étiquetage blanche inscriptible
- Vendu séparément
Spécification
35 mm | |
10 mm | |
Transparent | |
3 | |
Entonnoir de filtration |
50 ml | |
Verre borosilicaté | |
Code d’identification 3 D | |
1/boîte |