Learn More
Nitrure de bore, liant faible, 99,5 % (base métallique), Alfa Aesar™
Utilisé comme lubrifiant et additif dans les produits cosmétiques. Le nitrure de bore peut être utilisé dans la nanotechnologie. Également utilisé dans les peintures, les ciments dentaires, les câbles-crayon, les procédés xérographiques, les imprimantes laser et les capteurs d’oxygène étanches.
Marque: Alfa Aesar 045573.KG
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 10043-11-5 Poids : 0.01000kg
Quantité. | 1 pc. |
---|
Identifiants chimiques
10043-11-5 | |
24.817 | |
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
azanylidyneborane |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 | |
B#N |
Spécification
Boron nitride | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N | |
azanylidyneborane | |
66227 | |
24.82 | |
99.5% | |
1 pc. |
10043-11-5 | |
MFCD00011317 | |
Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides, | |
B#N | |
24.817 | |
CHEBI:50883 | |
Hot pressed rod,6.4mm dia x 203mm long | |
Sachet |