Learn More
Éthérate de trifluorure de bore, env. 48 % BF3, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756613
28.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
109-63-7
C4H10BF3O
141.93
MFCD00013194
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Boron trifluoride ethyl ether
8000
Éthoxyéthane ;trifluorure de bore
FB(F)F.CCOCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
109-63-7
C4H10BF3O
141.93
MFCD00013194
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Boron trifluoride ethyl ether
8000
Éthoxyéthane ;trifluorure de bore
FB(F)F.CCOCC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride etherate
Note relative au nom ca. 48% BF3
Point de fusion -60.0°C
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 126.0°C
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (C2H5)2O·BF3
Indice de réfraction 1.3429 to 1.3449
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 1352
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viscosité 1.89 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 141.93
Pourcentage de pureté ca. 48% BF3
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trifluoride etherate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche