Learn More
Duran™ Couvercle pour dessiccateur en verre borosilicaté avec bouton
Pour les bases de dessiccateur avec bride plate correspondante. Le couvercle en verre borosilicaté avec bouton Duran™ forme un joint étanche au vide.
Marque:  Duran™ 244106102
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.24000kg
Code produit. 10007820
  • 82.30€ / 1 pièce
Expédition estimée
13-03-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Verre transparent
  • Couvercle avec bouton
  • S’adapte à toutes les bases de dessiccateurs avec bride plate correspondante
  • Étanche au vide
Spécification
Spécification
Bride 270 mm
Verre borosilicaté Duran
Tous types de base
1 unité
Couvercle pour dessiccateur
107 mm