Learn More
Duran™ Couvercle pour dessiccateur en verre borosilicaté avec bouton
Pour les bases de dessiccateur avec bride plate correspondante. Le couvercle en verre borosilicaté avec bouton Duran™ forme un joint étanche au vide.
64.65€ - 114.00€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté Duran
À utiliser avec (application) Tous types de base
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10712732 Afficher les documents Duran™
244105706
Bride 215 mm 98 mm 82.85€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
22-04-2020
Ajouter au panier
10453131 Afficher les documents Duran™
244106608
Bride 320 mm 122 mm 86.35€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
24-04-2020
Ajouter au panier
10780792 Afficher les documents Duran™
244104607
Bride 153 mm 75 mm 64.65€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
22-04-2020
Ajouter au panier
10007820 Afficher les documents Duran™
244106102
Bride 270 mm 107 mm 82.30€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
22-04-2020
Ajouter au panier
10604861 Afficher les documents Duran™
244106908
Bride 380 mm 150 mm 114.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
22-04-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Verre transparent
  • Couvercle avec bouton
  • S’adapte à toutes les bases de dessiccateurs avec bride plate correspondante
  • Étanche au vide
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté Duran
Tous types de base