Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque:  Robu™ 21504
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10080832
  • 30.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2023
Spécification
40 mm (dia. ext.) ; 36 mm (dia. int.)
10mm
53 mm
40mm
Entonnoir de filtration Buchner
50 ml
Verre borosilicaté
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins
4