Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque: Robu™ 21253
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Spécification
Entonnoir de filtration Buchner | |
250 ml | |
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
3 |
85 mm (dia. ext.) ; 80 mm (dia. int.) | |
18mm | |
65 mm | |
85mm |