Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque: Robu™ 21124
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Spécification
65 mm (dia. ext.) ; 60 mm (dia. int.) | |
10mm | |
56 mm | |
65 mm | |
Entonnoir de filtration Buchner |
125 ml | |
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
4 |