Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque:  Robu™ 21123
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10022231
  • 67.15€ / 1 pièce
En stock
Spécification
Entonnoir de filtration Buchner
125 ml
Verre borosilicaté
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins
3
65 mm (dia. ext.) ; 60 mm (dia. int.)
10 mm
56 mm
65 mm