Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque: Robu™ 21112
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Entonnoir de filtration Buchner | |
1 000 ml | |
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
2 |
130 mm (dia. ext.) ; 124 mm (dia. int.) | |
22mm | |
115 mm | |
130mm |