Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque: Robu™ 21122
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Entonnoir de filtration Buchner | |
125 ml | |
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
2 |
65mm | |
10 mm | |
56 mm | |
65 mm |