Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque:  Robu™ 21122
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10498142
  • 66.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-04-2024
Spécification
Entonnoir de filtration Buchner
125 ml
Verre borosilicaté
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins
2
65mm
10 mm
56 mm
65 mm