Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque: Robu™ 21504
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
40 mm (dia. ext.) ; 36 mm (dia. int.) | |
10mm | |
53 mm | |
40mm | |
Entonnoir de filtration Buchner |
50 ml | |
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
4 |