Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque: Robu™ 21552
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
100 mm (dia. ext.) ; 95 mm (dia. int.) | |
22 mm | |
100 mm | |
100 mm | |
Entonnoir de filtration Buchner |
500 ml | |
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
2 |