Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
Colonne de chromatographie par gravité fabriquée à partir d’une tubulure à paroi moyenne avec robinet d’arrêt en 821000 PTFE
Marque:  Kimble Chase™ 420540-0750
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11847433
  • 505.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
  • Fritté en verre de porosité 40-60 microns à l’extrémité inférieure pour servir de support pour le matériau de conditionnement de la colonne
Spécification
Spécification
75 mm
Colonne de chromatographie
Type I
500 mm
Avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
Chromatographie échangeuse d’ions
1/boîte
2149 ml
Verre borosilicaté