Learn More
Kimble Chase™ Fiole jaugée carrée de classe A en verre borosilicaté
Conçue pour prendre moins de place et être conditionnée plus étroitement sur les étagères et dans les réfrigérateurs ou autres armoires de stockage
229.00€ - 343.00€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Certifications/Conformité | Spécification ASTM E288, classe A |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nbre par carton | 1 |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12724497
|
Kimble Chase™
28046-500 |
500 ml |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11812943
|
Kimble Chase™
28046-900 |
900 ml |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Section transversale carrée d’une largeur inférieure au diamètre le plus large d’un flacon rond type
- Toutes les tailles couvrent 25 à 35 % moins de surface que les flacons classiques
- En raison du poids augmenté du verre et de la section carrée, les flacons ont également une plus grande stabilité
- Le trait de graduation est gravé sur le col
- Étalonnés pour leur volume contenu
- Étalonné pour délivrer
- Avec une pastille de marquage
- Le bouchon en verre rodé conique standard est fourni avec le flacon
- Conçus conformément aux spécifications de la norme ASTM E 288, exigences de classe A
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Bouchon conique |
Spécification ASTM E288, classe A | |
1 | |
A |