Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation avec bouchon en verre et sans échelle
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre et sans échelle sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04000049
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- Sans échelle ; avec bouchon en verre solide
- Avec prise NS et bouchon en PE
- Avec dispositif de fixation à vis
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
250 ml | |
Verre borosilicaté | |
Polyéthylène |