Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation coniques en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide et échelle
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation coniques en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide et échelle sont parfaits pour les extractions liquide-liquide et la séparation des composants chimiques d’un mélange en phases de solvants non miscibles de différentes densités.
66.67€ - 167.48€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11822672
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002070 |
1 000 ml |
136.74€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10604491
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002037 |
100 ml |
72.13€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10664861
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002049 |
250 ml |
85.49€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11836134
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002073 |
2 000 ml |
167.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11812672
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002058 |
500 ml |
103.46€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11832662
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002028 |
50 ml |
66.67€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec prise NS et bouchon en PE
- Avec bouchon en verre solide
- Avec dispositif de fixation à vis
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Specifications
Verre borosilicaté | |
Polyéthylène |