Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs à filtre en verre borosilicaté
Les entonnoirs à filtre ™ Lenz Laborglasinstrumente sont parfaits pour séparer les solides des liquides par filtration en laboratoire.
54.96€ - 146.28€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Entonnoir de filtration |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10767331
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195340 |
125 ml | 3 |
62.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10459942
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195158 |
500 mL | 1 |
134.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10652092
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195134 |
75 mL | 1 |
54.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10460133
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195458 |
500 mL | 4 |
146.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10577671
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07195358 |
500 ml | 3 |
112.36€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En verre borosilicaté
- Sépare les solides des liquides
Spécification
Verre borosilicaté | |
Entonnoir de filtration |