Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon laveur de gaz en verre borosilicaté avec disque filtrant
85.75€ - 125.08€
Spécification
Matériau | Tubulure en verre borosilicaté Duran |
---|---|
Type | Flacon laveur de gaz |
Comprend | Tête |
Joint conique standard | NS 29/32 |
Certifications/Conformité | DIN 12596 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11836104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05500570 |
1000 ml |
85.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11886124
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05500537 |
100 ml |
89.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11826104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05500549 |
250 ml |
100.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11896124
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05500558 |
500 ml |
125.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Flacon laveur de Drechsel• Tube plongeant avec ou sans élément fritté
• Conforme DIN 12463, verre Duran™
• Rodage 29/32 et connecteur à olive pour tube souple φ int. 8mm
• Flacon laveur
Spécification
Tubulure en verre borosilicaté Duran | |
Tête | |
DIN 12596 |
Flacon laveur de gaz | |
NS 29/32 | |
1/boîte |