Learn More
Kartell™ Mortier en verre borosilicaté pour broyeur pour tissus
Le mortier en verre borosilicaté Kartell™ pour broyeur pour tissus est un récipient solide dans lequel des échantillons peuvent être broyés avec un pilon.
51.30€ - 126.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Type de produit | Mortier |
À utiliser avec (équipement) | Pilon |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) extérieur | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) extérieur | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10713091
|
Kartell™
0610200 |
8mm | 2 ml | 120 mm |
64.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10166090
|
Kartell™
0611000 |
15 mm | 10 ml | 150 mm |
59.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10044330
|
Kartell™
0611500 |
16mm | 15 ml | 155mm |
64.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10782911
|
Kartell™
0615000 |
32mm | 50 ml | 195mm |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10297900
|
Kartell™
0610500 |
12 mm | 5 ml | 135 mm |
51.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pilon en PTFE vendu séparément
- Idéal pour de petites quantités de tissus
- Les volumes indiqués sont les volumes utiles
- Évitez une accumulation de chaleur excessive qui pourrait entraîner une liaison
Spécification
Transparent | |
Mortier | |
Pilon |