Learn More
DWK Life Sciences Bécher pour usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
Description
Bécher paroi épaisse Kimax™
• Résistance optimale aux chocs
• Conforme ASTM 960
• Type II
• Verre Kimax™ avec graduations, bec verseur et zone de marquage
• Bécher
• Résistance optimale aux chocs
• Conforme ASTM 960
• Type II
• Verre Kimax™ avec graduations, bec verseur et zone de marquage
• Bécher
Spécification
Précision | ± 5 % |
Capacité (impériale) | 20.28 oz. |
Diamètre (impériale) externe | 3.42 in. |
Diamètre (métrique) externe | 8.7 cm |
Capacité (métrique) | 600 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Pour la mesure et le mélange de liquides |
Plage de graduations | 50 à 500 ml |
Hauteur (impériale) | 4.8 in. |
Hauteur (métrique) | 12.2 cm |