Learn More
Fisherbrand™ Lamelles rectangulaires en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. Les lamelles rectangulaires en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter toute casse.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Code produit. 12303148
  • 4.45€ / 100 pièces
Expédition estimée: 30-04-2024
Description
  • Fabriquées en verre sodocalcique transparent
  • Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
  • Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Spécification
Lame couvre-objet
Verre sodocalcique
50 mm
24 x 50 mm
Rectangle
24 mm
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
100/paquet